2,6-Dimethyl-4-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR360125-1G
APOSOR360125-1GEA
78.4
CHF
APOSOR360125-1G
2,6-Dimethyl-4-pyridinboronsäurepinakolester
2,6-Dimethyl-4-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₂₀BNO₂ MW: 233,12 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11617853 CAS-Nummer: 325142-95-8 |