4-Chlor-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR360076-1G OR360076-5G
APOSOR360076-1GEA 360 CHF
APOSOR360076-1G APOSOR360076-5G
4-Chlor-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
4-Chlor-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₁BClNO₃
MW: 239,46 g/mol
Melting Pt: 238…242 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07783865
CAS-Nummer: 871332-73-9