(4-(Methoxymethoxy)phenyl)boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Methoxymethoxy)phenylboronic acid, 4-(Methoxymethoxy)benzeneboronic acid
OR360049-25G OR360049-5G
APOSOR360049-25GEA 1030 CHF
APOSOR360049-25G APOSOR360049-5G
(4-(Methoxymethoxy)phenyl)boronic acid 98%
(4-(Methoxymethoxy)phenyl)boronic acid
Formel: C₈H₁₁BO₄
MW: 181,98 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03412067
CAS-Nummer: 162662-27-3