3-Propoxyphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR360035-5G
APOSOR360035-5GEA 80.1 CHF
APOSOR360035-5G
3-Propoxyphenylboronsäure 98%
3-Propoxyphenylboronsäure
Formel: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,0100 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03427190
CAS-Nummer: 149557-18-6