4-Benzyl-3-thiosemicarbazid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N-Benzylhydrazinecarbothioamide
OR3584-1G OR3584-5G
APOSOR3584-1GEA 71.5 CHF
APOSOR3584-1G APOSOR3584-5G
4-Benzyl-3-thiosemicarbazid 95%
4-Benzyl-3-thiosemicarbazid
Formel: C₈H₁₁N₃S
MW: 181,26 g/mol
Melting Pt: 128…131 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00025145
CAS-Nummer: 13431-41-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III