5-Brom-2-chlor-3-nitropyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3580-25G OR3580-100G OR3580-5G
APOSOR3580-25GEA 31.6 CHF
APOSOR3580-25G APOSOR3580-100G APOSOR3580-5G
5-Brom-2-chlor-3-nitropyridin
5-Brom-2-chlor-3-nitropyridin
Formel: C₅H₂BrClN₂O₂
MW: 237.44 g/mol
Melting Pt: 65…70 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00222270
CAS-Nummer: 67443-38-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III