2-Chlor-6-methyl-5-nitropyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-Chloro-2-methyl-3-nitropyridine, 2-Chloro-5-nitro-6-picoline, 6-Chloro-3-nitro-2-picoline
OR3578-25G
OR3578-5G
APOSOR3578-25GEA
34.8
CHF
APOSOR3578-25G
APOSOR3578-5G
2-Chlor-6-methyl-5-nitropyridin 98%
2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine
Formel:
C₆H₅ClN₂O₂ MW: 172,57 g/mol Melting Pt: 54…58 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00234160 CAS-Nummer: 22280-60-0 |