5-Brom-2-chlorpyrimidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3560-25G OR3560-100G OR3560-500G
APOSOR3560-25GEA 26.2 CHF
APOSOR3560-25G APOSOR3560-100G APOSOR3560-500G
5-Brom-2-chlorpyrimidin 98%
5-Bromo-2-chloropyrimidine
Formel: C₄H₂BrClN₂
MW: 193,43 g/mol
Siedepunkt: 95 °C/15mmHg
Melting Pt: 73…79 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00483232
CAS-Nummer: 32779-36-5