3,4-Dimethoxybenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3,4-Dimethoxybenzene-1-sulphonyl chloride
OR3559-100G
APOSOR3559-100GEA 269 CHF
APOSOR3559-100G
3,4-Dimethoxybenzolsulfonylchlorid
3,4-Dimethoxybenzolsulfonylchlorid
Formel: C₈H₉ClO₄S
MW: 236,68 g/mol
Melting Pt: 67…70 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00051769
CAS-Nummer: 23095-31-0
UN: 3261
ADR: 8,II