Methyl-5-methyl-4-oxazolcarboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 5-methyloxazole-4-carboxylate
OR3554-1G OR3554-5G
APOSOR3554-1GEA 97.5 CHF
APOSOR3554-1G APOSOR3554-5G
Methyl-5-methyl-4-oxazolcarboxylat 97%
Methyl-5-methyl-4-oxazolcarboxylat
Formel: C₆H₇NO₃
MW: 141,1247 g/mol
Siedepunkt: 51…57 °C/0.1mmHg
Melting Pt: 45…48 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08689502
CAS-Nummer: 41172-57-0