Methyl-2-iodnicotinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3543-500MG
OR3543-250MG
APOSOR3543-500MGEA
300
CHF
APOSOR3543-500MG
APOSOR3543-250MG
Methyl-2-iodnicotinat 98%
Methyl-2-iodnicotinat
Formel:
C₇H₆INO₂ MW: 263,03 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08689498 CAS-Nummer: 913836-18-7 |