(4-Chlor-2-pyridinyl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(4-Chloropyridin-2-yl)methanol, 4-Chloro-2-(hydroxymethyl)pyridine
OR3538-1G
OR3538-5G
APOSOR3538-1GEA
26.2
CHF
APOSOR3538-1G
APOSOR3538-5G
(4-Chlor-2-pyridinyl)methanol 97%
(4-Chlor-2-pyridinyl)methanol
Formel:
C₆H₆ClNO MW: 143,5709 g/mol Melting Pt: 38…40 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07437885 CAS-Nummer: 63071-10-3 |