Methyl-(3-bromphenyl)acetat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromophenylacetic acid methyll ester, Methyl 3-Bromophenylacetate, Methyl 2-(3-bromophenyl)acetate
OR3537-100G OR3537-25G OR3537-5G
APOSOR3537-100GEA 297 CHF
APOSOR3537-100G APOSOR3537-25G APOSOR3537-5G
Methyl-(3-bromphenyl)acetat 98%
Methyl-(3-bromphenyl)acetat
Formel: C₉H₉BrO₂
MW: 229,0700 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06858764
CAS-Nummer: 150529-73-0