Methyl-6-brompicolinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 6-bromopicolinate, Methyl 6-bromopyridine-2-carboxylate, 6-Bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 6-Bromopicolinic acid methyl ester
OR3536-1G
OR3536-5G
APOSOR3536-1GEA
26.2
CHF
APOSOR3536-1G
APOSOR3536-5G
Methyl-6-brompicolinat 98%
Methyl-6-brompicolinat
Formel:
C₇H₆BrNO₂ MW: 216,03 g/mol Melting Pt: 92…96 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06203934 CAS-Nummer: 26218-75-7 |