7-Aminoindol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Indol-7-ylamine, 1H-Indol-7-amine, 7-Amino-1H-indole, 7-Indolamine
OR3531-100MG OR3531-500MG
APOSOR3531-100MGEA 29.7 CHF
APOSOR3531-100MG APOSOR3531-500MG
7-Aminoindol 97%
7-Aminoindole
Formel: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Melting Pt: 90…100 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD02093960
CAS-Nummer: 5192-04-1