5-Brom-2-hydroxy-6-picolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromo-6-hydroxy-2-methylpyridine, 5-Bromo-6-methylpyridin-2-ol
OR3528-1G OR3528-25G OR3528-5G
APOSOR3528-1GEA 26.2 CHF
APOSOR3528-1G APOSOR3528-25G APOSOR3528-5G
5-Brom-2-hydroxy-6-picolin 98%
5-Brom-2-hydroxy-6-picolin
Formel: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Melting Pt: 199…203 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03427653
CAS-Nummer: 54923-31-8