2-(3-Bromphenyl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3522-1G OR3522-5G
APOSOR3522-1GEA 0 CHF
APOSOR3522-1G APOSOR3522-5G
2-(3-Bromphenyl)ethanol
2-(3-Bromphenyl)ethanol
Formel: C₈H₉BrO
Siedepunkt: 107…110 °C/1mmHg
Dichte: 1,478 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191857
CAS-Nummer: 28229-69-8