3-Brom-6-chlorpicolinsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromo-6-chloropyridine-2-carboxylic acid
OR3520-1G OR3520-5G OR3520-10G
APOSOR3520-1GEA 26.2 CHF
APOSOR3520-1G APOSOR3520-5G APOSOR3520-10G
3-Brom-6-chlorpicolinsäure 97%
3-Brom-6-chlorpicolinsäure
Formel: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236,4505 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258777
CAS-Nummer: 929000-66-8