Methyl-3-amino-4-brombenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-amino-4-bromobenzoate
OR350503-100G OR350503-25G
APOSOR350503-100GEA 284 CHF
APOSOR350503-100G APOSOR350503-25G
Methyl-3-amino-4-brombenzoat 98%
Methyl-3-amino-4-brombenzoat
Formel: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,0586 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00553090
CAS-Nummer: 46064-79-3