4-((3-Hydroxypropyl)amino)-3-nitrophenol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR350491-100G OR350491-25G OR350491-5G
APOSOR350491-100GEA 131 CHF
APOSOR350491-100G APOSOR350491-25G APOSOR350491-5G
4-((3-Hydroxypropyl)amino)-3-nitrophenol 95+%
4-((3-Hydroxypropyl)amino)-3-nitrophenol
Formel: C₉H₁₂N₂O₄
MW: 212,2000 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368637
CAS-Nummer: 92952-81-3