3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthrolin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR350386-25G
OR350386-5G
APOSOR350386-25GEA
262
CHF
APOSOR350386-25G
APOSOR350386-5G
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthrolin 95%
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Formel:
C₁₆H₁₆N₂ Melting Pt: 277…280 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004974 CAS-Nummer: 1660-93-1 EINECS: 216-762-4 |