3,5,6-Trichlorsalicylsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,5,6-Trichlorosalicylic Acid
OR350376-100G OR350376-25G
APOSOR350376-100GEA 57.5 CHF
APOSOR350376-100G APOSOR350376-25G
3,5,6-Trichlorsalicylsäure 97%
3,5,6-Trichlorsalicylsäure
Formel: C₇H₃Cl₃O₃
MW: 241,46 g/mol
Melting Pt: 209…211 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075245
CAS-Nummer: 40932-60-3