2-Thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinon 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Hydroxypyrimidine-2(1H)-thione
OR350373-100G
OR350373-25G
OR350373-250G
APOSOR350373-100GEA
52.2
CHF
APOSOR350373-100G
APOSOR350373-25G
APOSOR350373-250G
2-Thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinon 99%
2-Thiouracil
Formel:
C₄H₄N₂OS MW: 128,15 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006039 CAS-Nummer: 141-90-2 |