Thiazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR350371-25G OR350371-5G
APOSOR350371-25GEA 174 CHF
APOSOR350371-25G APOSOR350371-5G
Thiazol 98%
Thiazole
Formel: C₃H₃NS
MW: 85.13 g/mol
Siedepunkt: 117…118 °C/760mmHg
Melting Pt: –33 °C
Dichte: 1.198 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 26 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005315
CAS-Nummer: 288-47-1
UN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 12,09442