Sodium-2-naphthol-7-sulphonate hydrate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR350346-100G
OR350346-500G
APOSOR350346-100GEA
78.4
CHF
APOSOR350346-100G
APOSOR350346-500G
Sodium-2-naphthol-7-sulphonate hydrate 98%
Sodium-2-naphthol-7-sulphonate hydrate
Formel:
C₁₀H₈O₄S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00021625 CAS-Nummer: 135-55-7 |