(5S)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR350343-100G OR350343-25G
APOSOR350343-100GEA 114 CHF
APOSOR350343-100G APOSOR350343-25G
(5S)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinon 97%
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
Formel: C₅H₉NO₂
Siedepunkt: 147…149 °C
Melting Pt: 78…82 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077792
CAS-Nummer: 17342-08-4