O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-(Aminooxy)tetrahydro-2H-pyran, N-(2-tetrahydropyranyloxy)amine, O-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamine
OR350311-25G
OR350311-100G
OR350311-5G
APOSOR350311-25GEA
191
CHF
APOSOR350311-25G
APOSOR350311-100G
APOSOR350311-5G
O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine 98%
O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine
Formel:
C₅H₁₁NO₂ MW: 117,148 g/mol Siedepunkt: 81 °C/20mmHg Melting Pt: 34…37 °C Flash-Pt: 82 °C Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD01321374 CAS-Nummer: 6723-30-4 |