5-Methoxynicotinonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR350274-5G
APOSOR350274-5GEA 276 CHF
APOSOR350274-5G
5-Methoxynicotinonitrile 98%
5-Methoxynicotinonitrile
Formel: C₇H₆N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09909444
CAS-Nummer: 298204-74-7