2-(Methylthio)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxythioanisole
OR350271-25G
APOSOR350271-25GEA 144 CHF
APOSOR350271-25G
2-(Methylthio)phenol 98%
2-(Methylthio)phenol
Formel: C₇H₈OS
MW: 140,21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002211
CAS-Nummer: 1073-29-6