Methyl-4-amino-2-chlorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 4-amino-2-chlorobenzoate
OR350268-100G
APOSOR350268-100GEA 304 CHF
APOSOR350268-100G
Methyl-4-amino-2-chlorbenzoat
Methyl-4-amino-2-chlorbenzoat
Formel: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,6076 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03840484
CAS-Nummer: 46004-37-9