4-(Methylamino)-3-nitrobenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR350255-100G
OR350255-25G
APOSOR350255-100GEA
94
CHF
APOSOR350255-100G
APOSOR350255-25G
4-(Methylamino)-3-nitrobenzoesäure 98%
4-(Methylamino)-3-nitrobenzoic acid
Formel:
C₈H₈N₂O₄ MW: 196.1600 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00464322 CAS-Nummer: 41263-74-5 |