L-Glutaminsäure-5-methylester
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR350212-100GEA 92.5 CHF
APOSOR350212-100G
L-Glutaminsäure-5-methylester
L-Glutaminsäure-5-methylester
Formel: C₆H₁₁NO₄
MW: 161,2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002632
CAS-Nummer: 1499-55-4