4-Isoxazolboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoxazole, 4-Isoxazoleboronic acid pinacol ester
OR350204-1G
OR350204-250MG
OR350204-5G
APOSOR350204-1GEA
92.3
CHF
APOSOR350204-1G
APOSOR350204-250MG
APOSOR350204-5G
4-Isoxazolboronsäurepinakolester 98%
4-Isoxazolboronsäurepinakolester
Formel:
C₉H₁₄BNO₃ MW: 195.02 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06657891 CAS-Nummer: 928664-98-6 |