[4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR350198-1G OR350198-5G
APOSOR350198-1GEA 61.8 CHF
APOSOR350198-1G APOSOR350198-5G
[4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]boronic acid 98%
[4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]boronic acid
Formel: C₉H₉BN₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06739055
CAS-Nummer: 891270-35-2