4-Ethoxyphenol
Lieferant: Apollo Scientific
OR350170-100G
OR350170-500G
APOSOR350170-100GEA
71.5
CHF
APOSOR350170-100G
APOSOR350170-500G
4-Ethoxyphenol
4-Ethoxyphenol
Formel:
C₈H₁₀O₂ MW: 138,17 g/mol Siedepunkt: 121 °C Melting Pt: 65 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002334 CAS-Nummer: 622-62-8 |