3,6-Dihydroxyphthalonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR350148-100G OR350148-25G
APOSOR350148-100GEA 114 CHF
APOSOR350148-100G APOSOR350148-25G
3,6-Dihydroxyphthalonitril
3,6-Dihydroxyphthalonitril
Formel: C₈H₄N₂O₂
Melting Pt: >230 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001790
CAS-Nummer: 4733-50-0
EINECS: 225-241-0