6-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridincarbonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Cyano-4-methyl-2,6-pyridinediol, 3-Cyano-2,6-dihydroxy-4-picoline, 2,6-Dihydroxy-4-methylnicotinonitrile, 3-Cyano-6-hydroxy-4-methyl-2-pyridone
OR350133-100G
OR350133-500G
APOSOR350133-100GEA
149
CHF
APOSOR350133-100G
APOSOR350133-500G
6-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridincarbonitril 95%
6-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₇H₆N₂O₂ MW: 150,1347 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00043831 CAS-Nummer: 5444-02-0 |