2,5-Dibrompyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR350122-100G
OR350122-25G
OR350122-5G
APOSOR350122-100GEA
449
CHF
APOSOR350122-100G
APOSOR350122-25G
APOSOR350122-5G
2,5-Dibrompyrimidin
2,5-Dibromopyrimidine
Formel:
C₄H₂Br₂N₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08275684 CAS-Nummer: 32779-37-6 |