Diphenylphosphinoxid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR350120-100G
OR350120-25G
OR350120-500G
APOSOR350120-100GEA
151
CHF
APOSOR350120-100G
APOSOR350120-25G
APOSOR350120-500G
Diphenylphosphinoxid 97%
Diphenylphosphine oxide
Formel:
C₁₂H₁₁OP MW: 202,20 g/mol Siedepunkt: 105 °C/0.1mmHg Melting Pt: 56…57 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002079 CAS-Nummer: 4559-70-0 |