5-Chlor-m-xylol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR350094-5G
OR350094-1G
OR350094-25G
APOSOR350094-5GEA
31.4
CHF
APOSOR350094-5G
APOSOR350094-1G
APOSOR350094-25G
5-Chlor-m-xylol 96%
5-Chlor-m-xylol
Formel:
C₈H₉Cl Siedepunkt: 187 °C Dichte: 1,04 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00060273 CAS-Nummer: 556-97-8 |