Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Norbornene-2,3-dicarboxylic acid
OR350049-5G OR350049-1G
APOSOR350049-5GEA 43.6 CHF
APOSOR350049-5G APOSOR350049-1G
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid 98%
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid
Formel: C₉H₁₀O₄
MW: 182,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00152680
CAS-Nummer: 3813-52-3