1-Boc-5,6-dihydro-2H-pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR350037-1G OR350037-5G
APOSOR350037-1GEA 29.3 CHF
APOSOR350037-1G APOSOR350037-5G
1-Boc-5,6-dihydro-2H-pyridine-3-boronic acid pinacol ester
1-Boc-5,6-dihydro-2H-pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₆H₂₈BNO₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10697911
CAS-Nummer: 885693-20-9