6-Bromimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR350033-1G OR350033-5G
APOSOR350033-1GEA 126 CHF
APOSOR350033-1G APOSOR350033-5G
6-Bromimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
6-Bromimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Formel: C₈H₅BrN₂O
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09864909
CAS-Nummer: 30384-96-4
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable