Dapson
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: DDS4,4'-Diaminodiphenylsulfon4,4'-Sulfonyldianilin4-AminophenylsulfonBis(4-aminophenyl)sulfon
APOSOR350018-500GEA 90.8 CHF
APOSOR350018-500G
Dapson
Dapson
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂S
MW: 248,31 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007887
CAS-Nummer: 80-08-0