2-Methyl-2-propanyl-[1-(hydroxymethyl)cyclopropyl]carbamat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: [1-(Hydroxymethyl)cyclopropyl]carbamic acid tert-Butyl ester, [1-(Boc-amino)cyclopropyl]methanol, tert-Butyl [1-(Hydroxymethyl)cyclopropyl]carbamate, [1-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopropyl]methanol
OR350017-1G OR350017-5G OR350017-10G
APOSOR350017-1GEA 26.2 CHF
APOSOR350017-1G APOSOR350017-5G APOSOR350017-10G
2-Methyl-2-propanyl-[1-(hydroxymethyl)cyclopropyl]carbamat 98%
tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclopropyl)carbamate
Formel: C₉H₁₇NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09749954
CAS-Nummer: 107017-73-2