5-Acetyl-2-norbornene
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 5-Norbornen-2-yl Ketone
OR350014-1G OR350014-5G
APOSOR350014-1GEA 52.2 CHF
APOSOR350014-1G APOSOR350014-5G
5-Acetyl-2-norbornene
5-Acetyl-2-norbornene
Formel: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167570
CAS-Nummer: 5063-03-6