2-Amino-4-chlorbenzothiazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR350002-100G
OR350002-5G
APOSOR350002-100GEA
212
CHF
APOSOR350002-100G
APOSOR350002-5G
2-Amino-4-chlorbenzothiazol 98%
2-Amino-4-chlorobenzothiazole
Formel:
C₇H₅ClN₂S MW: 184,65 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00005791 CAS-Nummer: 19952-47-7 |