3-Brom-5-chlortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Bromo-3-chloro-5-methylbenzene
OR3493-1G
OR3493-5G
OR3493-25G
APOSOR3493-1GEA
26.2
CHF
APOSOR3493-1G
APOSOR3493-5G
APOSOR3493-25G
3-Brom-5-chlortoluol 98%
3-Brom-5-chlortoluol
Formel:
C₇H₆BrCl Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08437596 CAS-Nummer: 329944-72-1 |