2-(4-Methoxyphenyl)pyridin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(2-Pyridyl)anisole
OR346608-1G
OR346608-5G
APOSOR346608-1GEA
101
CHF
APOSOR346608-1G
APOSOR346608-5G
2-(4-Methoxyphenyl)pyridin 95+%
2-(4-Methoxyphenyl)pyridine
Formel:
C₁₂H₁₁NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00092333 CAS-Nummer: 5957-90-4 |