3-Brompyrazolo[1,5-a]pyridin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346595-1G
APOSOR346595-1GEA 367 CHF
APOSOR346595-1G
3-Brompyrazolo[1,5-a]pyridin 95+%
3-Brompyrazolo[1,5-a]pyridin
Formel: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06661764
CAS-Nummer: 5910-12-3